Få mere at vide
Calcium Oxide, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10305030 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10305030 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10305030 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/2120/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 2850°C
Smeltepunkt 2570°C
CAS 1305-78-8
Farve Beige
pH 12.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel CaO
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[Ca++]
IUPAC navn calcium oxidandiide
Molekylvægt (g/mol) 56.08
Formel vægt 56.08g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:.