Få mere at vide
Calciumoxid, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11391448
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391448 1 kg 1kg
11301458 50 g 50g
11381448 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010923.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56,08 g/mol
Det bruges i cement-, glas-, stål-, papir-, kemiske og petroleumsindustrien. Det fungerer som en nøgleingrediens i processen med cementfremstilling. Det er meget udbredt industrielt som et dehydrerende middel og et absorberende middel. Desuden finder den anvendelse som et blødgøringsmiddel og som en pH-regulator for spildevand. Det er nyttigt at påvise spor af vand i kulbrinter og ved afsvovling af røggas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMIL [O--].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 2850 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium oxide
Smeltepunkt 2572 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.83
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde 99,95 % (metalbasis)
Tæthed 3.37
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Uopløselig i methanol
IUPAC navn oxocalcium
Formel vægt 56.08