Få mere at vide
Calciumoxid, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges i cement-, glas-, stål-, papir-, kemiske og petroleumsindustrien. Det fungerer som en nøgleingrediens i processen med cementfremstilling. Det er meget udbredt industrielt som et dehydrerende middel og et absorberende middel. Desuden finder den anvendelse som et blødgøringsmiddel og som en pH-regulator for spildevand. Det er nyttigt at påvise spor af vand i kulbrinter og ved afsvovling af røggas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2850 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium oxide |
| Smeltepunkt | 2572 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.83 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium oxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide