Få mere at vide
Calciumoxid, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420041
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420041 250 g 250g
11410041 50 g 50g
11400041 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420041 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044776.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Calciumoxid har bred anvendelse i industrien. Det bruges til fremstilling af porcelæn, cement, mørtler og glas. Det bruges også til afsvovling af røggas i kraftværker, rensning af sukker, tørring af opløsningsmidler/reagenser, fremstilling af blegepulver, calciumcarbid og calciumcyanamid. Det finder også anvendelse i blødgøringsmidler, kemisk genvinding på Kraft papirmassefabrikker, biodieselproduktion og i olieindustrien til påvisning af spor af vand. I landbruget bruges det til at genoprette pH i sur jord (kalkning). Det er nyttigt som en basisk katalysator og et syrefjerner i flere organiske transformationer, for eksempel i Arndt-Eistert-syntese af alfa-diazoketoner, syntese af heterocykler og oximer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMIL [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kogepunkt 2850°C
Kemisk navn eller materiale Calcium oxide
Smeltepunkt 2572°C
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 250 g
Brydningsindeks 1.83
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende White powder
Analyseprocentområde 99.95% (Metal basis)
Tæthed 3.37
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol.
IUPAC navn calcium oxidandiide
Formel vægt 56.08
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.