Få mere at vide
Calcium oxide, 97+%, for analysis, powder
Artikelnummer. p-4509643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10381351
Brand: Thermo Scientific Acros 422830010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Calcium oxide, 97+%, CaO, CAS Number-1305-78-8, gebrannter kalk, calxyl, calcia, burnt lime, calcium oxide, airlock, calcium monoxide, calx, unslaked lime, 1kg, 2.0% max., 97% min. (CaO) on dry substance (Complexometry), 2850 deg.C, CHEBI:31344, White or Yellow, 215-138-9, 56.08, Analysis | CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMIL [O--].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 2850°C
Kemisk navn eller materiale Calcium oxide
Smeltepunkt 2570°C
Farve Hvid eller gul
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97% min. (CaO) on dry substance (Complexometry)
Lineær formel CaO
Merck Index 15,1688
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts),soluble in glycerol,insoluble in alcohol
IUPAC navn calciumoxidandiid
Formel vægt 56.08
Procent renhed ≥97%
Grad Analyser
Tab ved tænding 5% max.
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.