Tekniske data
| Kogepunkt | 2850°C |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium oxide |
| Smeltepunkt | 2570°C |
| Farve | Hvid eller gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 97% min. (CaO) on dry substance (Complexometry) |
| Lineær formel | CaO |
| Merck Index | 15,1688 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts),soluble in glycerol,insoluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium oxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: calcium oxide