Få mere at vide
Calciumoxid, 97+%, til analyse, pulver
Artikelnummer. 10381351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10381351 1 kg Plastflaske 1kg
11924161 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10381351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422830010
 Begrænset vare
På lager
Calciumoxid, 97+%, CaO, CAS-nummer-1305-78-8, gebrannter kalk, calxyl, calcia, brændt kalk, calciumoxid, luftsluse, calciummonoxid, calx, uslakeret kalk, 1 kg, maks. 2,0% 2,0% min. (CaO) på tørt stof (Complexometri), 2850 grader. C, CHEBI:31344, Hvid eller Gul, 215-138-9, 56.08, Analyse | CAS: 1305-78-8 | CaO | 56,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1305-78-8
Molekylær formel CaO
Molekylvægt (g/mol) 56.08
MDL nummer MFCD00010911
InChI nøgle BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMIL [O--].[Ca++]
Tekniske data
Kogepunkt 2850 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium oxide
Smeltepunkt 2570 °C
Farve Hvid eller gul
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97% min. (CaO) på tørt stof (Complexometri)
Lineær formel CaO
Merck Index 15,1688
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselig i syrer (reagerer), opløselig i glycerol, uopløselig i alkohol
IUPAC navn calciumoxidandiid
Formel vægt 56.08
Procent renhed ≥97%
Grad Analyser
Tab ved tænding 5% maks.
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.