Få mere at vide
Calciumoxalat monohydrat, Puratronic™ 99,9985% (metalbasis), (eksklusive 25ppm maks alkalijord)
Artikelnummer. 11332108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332108 25 g 25g
11322108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013007.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146,11 g/mol
Calciumoxalatmonohydrat bruges som en forløber i produktionen af oxalsyre, organiske oxalater, keramiske glasurer og til separationsprocesser for sjældne jordarters metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-28-5
Molekylær formel C2H2CaO5
Molekylvægt (g/mol) 146.11
MDL nummer MFCD00150039
InChI nøgle LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC navn calcium;oxalat;hydrat
SMIL O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium oxalate monohydrate
Smeltepunkt 200 °C
Navn note H2O ved 200°
Farve Hvid
Fysisk form Granules, Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,9985% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 146.11 (128.10 Vandfri)
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 2.12