Få mere at vide
Calcium oxalate monohydrate, 99%
Artikelnummer. 11308357
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308357 100 g 100g
11318357 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032430.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Calciumoxalatmonohydrat bruges som en forløber i produktionen af oxalsyre, organiske oxalater, keramiske glasurer og til separationsprocesser for sjældne jordarters metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-28-5
Molekylær formel C2H2CaO5
Molekylvægt (g/mol) 146.11
MDL nummer MFCD00150039
InChI nøgle LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC navn calcium;oxalat;hydrat
SMIL O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium oxalate
Smeltepunkt 200°C
Navn note monohydrate
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 146.11 (128.10 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.12
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA, calcium salt