Få mere at vide
Calciumoxalat monohydrat, 98%, ekstra rent
Artikelnummer. 10442771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10442771 500 g Glasflaske 500g
10537742 5 g Glasflaske 5g
10197243 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403885000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-28-5
Molekylær formel C2H2CaO5
Molekylvægt (g/mol) 146.11
MDL nummer MFCD00150039
InChI nøgle LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC navn calcium;oxalat;hydrat
SMIL O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium oxalate monohydrate
Smeltepunkt 200,0 °C
Navn note 98%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (COO)2Ca·H2O
FN nummer 2811
Merck Index 14, 1685
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløseligt i eddikesyre, opløseligt i fortyndet hcl eller hno3
Formel vægt 146.11
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 13% maks. (200 °C)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.