Få mere at vide
Calciumolie standard i basisolie 75, 5000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15638325 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15638325 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15638325 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGCA84Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    964.89 DKK
    810.07 DKK / 50g
    Spare 154.82 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ca5000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-70-2, 8042-47-5
Analysecertifikat Med Analysecertifikat.
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Molekylær formel Ca
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Ca]
IUPAC navn kalcium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:29320
Grad Plasma
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug