Få mere at vide
Calcium nitride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407337
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
Artikelnummer. 11352218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013124.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12013-82-0 | Ca3N2
Calciumnitrid bruges til fremstilling af lysdiode (LED) fosfor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12013-82-0
Molekylær formel Ca3N2
MDL nummer MFCD00015985
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium nitride
Smeltepunkt 1195°C
Farve Brun
Fysisk form Pieces
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 148.25
Lugt Ammonia-like
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.63