Få mere at vide
Calcium nitride, 99% (metals basis)
Beskrivelse
Calciumnitrid bruges til fremstilling af lysdiode (LED) fosfor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium nitride |
| Smeltepunkt | 1195°C |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 148.25 |
| Lugt | Ammonia-like |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |