Få mere at vide
Calciumnitrat-tetrahydrat, reagenskvalitet, til ACS-analyse, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11412401 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
11412401 250 g
1 options
Artikelnummer. 11412401 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219380183
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium nitrate tetrhydrate
Navn note Til ACS-analyse
CAS 13477-34-4
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde ≥99%
Tæthed 1.86g/mL
Molekylær formel CaH8N2O10
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
InChI nøgle MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn calciumbis(salpetersyre)tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Formel vægt 236.2
Grad Reagens