Få mere at vide
Calciumnitrattetrahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
| CAS | 13477-34-4 |
| Molekylær formel | Ca(NO3)2 4H2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Calcium Dinitrate Tetrahydrate, Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) Tetrahydrate, Calcium Nitrate Tetrahydrate, Nitric Acid Calcium Salt (2:1) Tetrahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;; |
| SMIL | O.O.O.O.[Ca+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium; dinitrat; tetrahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.15 |
| Formel vægt | 235.9805 |