Få mere at vide
Calciumnitrattetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30338485
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30338485 50 g
1 options
Artikelnummer. 30338485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC14568550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Nitrate Tetrahydrate
CAS 13477-34-4
Molekylær formel Ca(NO3)2 4H2O
Mængde 50 g
Synonym Calcium Dinitrate Tetrahydrate, Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) Tetrahydrate, Calcium Nitrate Tetrahydrate, Nitric Acid Calcium Salt (2:1) Tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
SMIL O.O.O.O.[Ca+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC navn calcium; dinitrat; tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 236.15
Formel vægt 235.9805