Få mere at vide
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15814200
Skift visning
Mængde:
5 kg
Artikelnummer. Mængde
15814200 5 kg
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15814200 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1021205000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Nitrate Tetrahydrate
Smeltepunkt 45°C
CAS 13477-34-4
Mængde 5 kg
Molekylær formel Ca(NO3)2 · 4 H2O
MDL nummer MFCD00149604
Synonym Calcium nitrate tetrahydrate, Calcium nitrate tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 236.15
Grad Research
Tæthed 1.82 g/cm3 at 20°C