Få mere at vide
Calcium nitrate tetrahydrate, Puriss., ≥98%, Honeywell
Artikelnummer. 15671090 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
25 kg
Emballage:
Paper / Poly Bag
Pakningsstørrelse:
25kg
Artikelnummer. 15671090
Brand: Honeywell Research Chemicals 1204025KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium nitrate tetrahydrate
Navn note Puriss., ≥98%
CAS 13477-34-4
CAS Max % 100.0000%
Mængde 25 kg
Molekylær formel CaH8N2O10
Lineær formel Ca(NO3)2 · 4H2O
MDL nummer MFCD00149604
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
InChI nøgle MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Formel vægt 236.15g/mol
Procent renhed >98%
Grad puriss.
Emballage Paper / Poly Bag