Få mere at vide
Calciumnitrat tetrahydrat, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Ca(NO3)2 · 4H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 236,15 g/mol |
| Procent renhed | 99 til 103% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate-4-hydrate