Få mere at vide
Calciumnitrattetrahydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
Beskrivelse
Calciumnitrattetrahydrat, ekstra rent, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 132°C |
| Smeltepunkt | 45°C |
| Farve | White |
| pH | 5 to 7 |
| Fysisk form | Crystalline Solid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 236.15g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |