Få mere at vide
Calciumnitrattetrahydrat, ACS, 99,0-103,0%
Beskrivelse
Calciumnitrattetrahydrat bruges som nitrogenholdig gødning og ætsende inhibitor i dieselbrændstoffer. Det bruges i planteceller til dyrkningsforsøg. Det bruges også til kølebade og spildevandshåndtering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 132 °C (opdeling) |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 42 °C |
| Navn note | tetrahydrat |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99.0-103.0% |
| Tæthed | 1.82 g/mL |
| Vis mere |