Få mere at vide
Calciumnitrattetrahydrat, ACS, 99,0-103,0%
Artikelnummer. 11361749
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361749 500 g 500g
11371749 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012364.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Fremstilling af andre nitrater, gødning, tændstikker | CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236,15 g/mol
Calciumnitrattetrahydrat bruges som nitrogenholdig gødning og ætsende inhibitor i dieselbrændstoffer. Det bruges i planteceller til dyrkningsforsøg. Det bruges også til kølebade og spildevandshåndtering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13477-34-4
Molekylær formel CaH8N2O10
Molekylvægt (g/mol) 236.15
MDL nummer MFCD00149604
InChI nøgle MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC navn calciumbis(salpetersyre)tetrahydrat
SMIL O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132 °C (opdeling)
Kemisk navn eller materiale Calcium nitrate
Smeltepunkt 42 °C
Navn note tetrahydrat
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0-103.0%
FN nummer UN1454
Merck Index 14,1682
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, acetone og ammoniak.
Formel vægt 236,15 (164,09 Vandfri)
Procent renhed 99,0 til 103,0 %
Grad ACS
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.82
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate