Få mere at vide
Calciumnitrattetrahydrat, 99 %, til analyse
Artikelnummer. 10733534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733534 5 kg Plastflaske 5kg
10733221 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217510050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3575.00 DKK
    3021.65 DKK / 5kg
    Spare 553.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13477-34-4
Molekylær formel CaH8N2O10
Molekylvægt (g/mol) 236.15
MDL nummer MFCD00149604
InChI nøgle MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC navn calciumbis(salpetersyre)tetrahydrat
SMIL O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132,0 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium nitrate tetrahydrate
Smeltepunkt 45,0 °C
Farve Hvid
pH 4,5 til 7,0 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.86
Analyseprocentområde 98,5% min. (Kompleksometri)
Tæthed 1.8600g/mL
Lineær formel Ca(NO3)2·4H2O
Merck Index 15, 1684
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1470 g/L (0 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og acetone
Formel vægt 236.15
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.