Specifications
| Kogepunkt | 132,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 45,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 7,0 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.86 |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 103% (kompleksometri) |
| Show More |
Safety and Handling
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.