Få mere at vide
Calciumnitrattetrahydrat, ≥99%, (ACS-reagens), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11402401 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11402401 100 g
1 options
Artikelnummer. 11402401 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219380180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
ACS grade reagent for industrial applications and culture media, commonly used to study bacterial growth and cell fixation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Nitrate Tetrahydrate
CAS 13477-34-4
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99%
Molekylær formel CaH8N2O10
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
InChI nøgle MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn calciumbis(salpetersyre)tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Formel vægt 236.2
Grad ACS-reagens