Tekniske data
| Kogepunkt | 132.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 45.0°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Lineær formel | Ca(NO3)2·4H2O |
| Merck Index | 15, 1684 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.