Få mere at vide
Calciumnitrat-tetrahydrat, 99,98% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387278
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387278 25 g 25g
11397278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030482.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Calciumnitrat-tetrahydrat bruges som nitrogenholdig gødning og ætsende inhibitor i dieselbrændstoffer. Det bruges i planteceller til dyrkningsforsøg. Det bruges også til kølebade og spildevandshåndtering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13477-34-4
Molekylær formel CaH8N2O10
Molekylvægt (g/mol) 236.15
MDL nummer MFCD00149604
InChI nøgle MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC navn calciumbis(salpetersyre)tetrahydrat
SMIL O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Calcium nitrate tetrahydrate
Smeltepunkt 42°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.98%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vægt 236.15 (164.09 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline or powder
Tæthed 1.82 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate