Få mere at vide
Calcium Nitrate Tetrahydrate, 99.95%, Suprapur™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15827080
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15827080 100 g Plastic Bottle
1 options
Artikelnummer. 15827080 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1021230100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
High-purity grade salt suitable for inorganic trace analysis.
Recommended Storage
+5°C to +30°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium Nitrate Tetrahydrate
Smeltepunkt 45°C
CAS 13477-34-4
Farve Colorless
pH 5.0 to 7.0 (50g/L, H2O, 25°C)
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 1.82 g/3 (20 °C)
Molekylær formel CaH8N2O10
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
Opløselighedsinformation 2710g/L (at 40°C)
InChI nøgle MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Procent renhed >99.995%
Grad Suprapur