Få mere at vide
Calciumnitrattetrahydrat, 97+%
Artikelnummer. 11457977
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457977 500 g 500g
11354569 100 g 100g
11467977 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16645.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.48 DKK
    318.65 DKK / 500g
    Spare 35.83 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236,15 g/mol
Calciumnitrat-tetrahydrat bruges som nitrogenholdig gødning og ætsende inhibitor i dieselbrændstoffer. Det bruges i planteceller til dyrkningsforsøg. Det bruges også til kølebade og spildevandshåndtering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciumnitrattetrahydrat bruges som nitrogenholdig gødning og ætsende inhibitor i dieselbrændstoffer. Det bruges i planteceller til dyrkningsforsøg. Det bruges også til kølebade og spildevandshåndtering.
Opløselighed Opløseligt i vand
, alkohol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13477-34-4
Molekylær formel CaH8N2O10
Molekylvægt (g/mol) 236.15
MDL nummer MFCD00149604
InChI nøgle MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC navn calciumbis(salpetersyre)tetrahydrat
SMIL O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132 °C (opdeling)
Kemisk navn eller materiale Calcium nitrate tetrahydrate
Smeltepunkt 43 °C til 45 °C
Mængde 500 g
FN nummer UN1454
Merck Index 14,1682
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol og acetone.
Formel vægt 236,15 (164,09 Vandfri)
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.82
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium nitrate, tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.