Få mere at vide
Calcium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Artikelnummer. 11435250
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435250 5 g 5g
11445250 25 g 25g
11455250 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044515.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35054-52-5 | CaN2O6 | 164.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35054-52-5
Molekylær formel CaN2O6
Molekylvægt (g/mol) 164.09
MDL nummer MFCD00149604
InChI nøgle ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci
PubChem CID 16211464
SMIL [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Calcium nitrate hydrate
Smeltepunkt 42°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ca(NO3)2·xH2O
FN nummer UN1454
Merck Index 14,1682
IUPAC navn calciumdinitrat
Formel vægt 164.09 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic
Tæthed 1.82 g/mL