Få mere at vide
Calcium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11320929
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320929 25 g 25g
11340929 5 g 5g
11330929 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010683.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35054-52-5 | CaN2O6 | 164.09 g/mol
Calciumnitrathydrat bruges som et nitratberigende salt. Det bruges også som en komponent i gødning, spildevandsbehandling for at forhindre lugt og indsatte accelererende betonblandinger. Desuden bruges det til regenererbare kolde pakninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35054-52-5
Molekylær formel CaN2O6
Molekylvægt (g/mol) 164.09
MDL nummer MFCD00149604
InChI nøgle ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci
PubChem CID 16211464
SMIL [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 132°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Calcium nitrate hydrate
Smeltepunkt 42°C
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1454
Merck Index 14,1682
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn calcium;dinitrat;hydrat
Formel vægt 164.09 (Anhydrous)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.82 g/mL