Få mere at vide
Calciumnitrat ACS AR Krystal, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15538694
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
POLYSTORMOR
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538694 500 g POLYSTORMOR 500g
1 options
Artikelnummer. 15538694 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 423604
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 13477-34-4
Molekylær formel CaH8N2O10
Molekylvægt (g/mol) 236.15
InChI nøgle MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC navn calciumbis(salpetersyre)tetrahydrat
SMIL O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Nitrate
Navn note 4-Hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Formel vægt 236.15
Grad ACS
Emballage POLYSTORMOR