Få mere at vide
Calciummolybdænoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium molybdenum oxide |
| Smeltepunkt | 965°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,1681 |
| IUPAC navn | calcium;dioxid(dioxo)molybdæn |
| Formel vægt | 200.01 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |