Få mere at vide
Calciummolybdænoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330278
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330278 100 g 100g
11340278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043686.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-82-4 | CaMoO4 | 200.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-82-4
Molekylær formel CaMoO4
Molekylvægt (g/mol) 200.02
MDL nummer MFCD00015976
InChI nøgle BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
SMIL [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium molybdenum oxide
Smeltepunkt 965°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,1681
IUPAC navn calcium dioxomolybdænbis(olat)
Formel vægt 200.01
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 4.45 g/mL