Få mere at vide
Calciummethoxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Methoxide |
| CAS | 2556-53-8 |
| Molekylær formel | CH4O • 1/2(Ca) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | AKC 165, Calcium Dimethoxide |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O.Ca/c1-2;/h2H,1H3; |
| SMIL | [Ca].OC |
| IUPAC navn | methanol, calciumsalt |
| Molekylvægt (g/mol) | 52.01 |