Få mere at vide
Calcium metaborate, 99.992% (metals basis)
Artikelnummer. 11342088
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342088 100 g 100g
11322088 5 g 5g
11332088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012988.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13701-64-9 | B2CaO4 | 125.694 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13701-64-9
Molekylær formel B2CaO4
Molekylvægt (g/mol) 125.694
MDL nummer MFCD00049397
InChI nøgle ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
PubChem CID 10290800
IUPAC navn calcium;oxido(oxo)borane
SMIL B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium metaborate
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Lineær formel Ca(BO2)2
Formel vægt 125.7
Procent renhed 99.992%