Få mere at vide
Mettler Toledo™ DX Serie ISE Halvcelle Calcium Membran Kit: DX240-Ca 2+
Artikelnummer. 10279201
Skift visning
pH-område:
2 til 12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10279201 2 til 12 Hver
1 options
Artikelnummer. 10279201 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51340009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5340.00 DKK
    4433.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 906.75 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
Membran, elektrolytopløsning, en identifikationsring (ID-ring) og en adaptermuffe som passer til evt. Mettler Toledo titreringsstativ
Til calcium ISE.
Monter membranen på skaftet af din ISE-halvcelle, og du har en ny ISE!
  • Måling ion: Ca -2+
  • Måleområde: 1 til 1 x 10 -6 mol/L
  • Temperaturområde: 0° til 50 °C
  • Optimalt pH-område: 2 til 12
  • Membrantype: Polymer
  • Skaftmateriale: POM/PVC
  • Elektrolyt til referenceelektrode: 3 mol/L KCI
  • ISA-opløsning: 3 mol/L KCI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Calciummembran-kit
Type påfyldningsopløsning 3 mol/L KCI (ISA)
Til brug med (applikation) I guld Calcium ISE
Materiale Membran: Polymer; Aksel: POM/PVC
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Oversigt Membransæt til Calcium ISE
pH-område 2 til 12
Koncentrationsmåleområde 1 til 1 x 10-6 mol/L