Få mere at vide
Calcium Malate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Malate |
| CAS | 17482-42-7 |
| Molekylær formel | C4 H4 O5 . Ca |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Malic acid calcium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O5.Ca/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+2/p-2 |
| SMIL | [Ca+2].OC(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;2-hydroxybutanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.15 |
| Formel vægt | 171.9685 |