missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Calcium Lactobionate, TRC

Artikelnummer. 30344908
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344908 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1456301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Calcium Lactobionate
CAS 110638-68-1
Molekylær formel 2 C12 H21 O12 . Ca . 2 H2 O
Mængde 1 g
Synonym 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid Calcium Salt (2:1) Dihydrate
InChI formel InChI=1S/2C12H22O12.Ca.2H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;;/m11.../s1
SMIL O.O.[Ca+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC navn calcium;(2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanoate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 790.68
Formel vægt 790.1903
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.