Få mere at vide
Calcium Lactate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072904 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Artikelnummer. 10385310
Brand: Fisher Chemical C/1820/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5743-47-5
Molekylær formel C6H20CaO11
Molekylvægt (g/mol) 308.29
MDL nummer 150987
InChI nøgle HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
IUPAC navn calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate
SMIL O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 240°C
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 308.29g/mol
Emballage Plastic powder jar