Få mere at vide
Calcium Lactate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 240°C |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 308.29g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |