Learn More
Calcium L-threonat, 98 %
Product Code. 15447579
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Unit Size:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15447579 100 g 100g
15457579 250 g 250g
15467579 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15447579 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66279.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Add to basket
CAS: 70753-61-6 | C8H14CaO10 | 310,27 g/mol
Calcium L-threonat er reaktant involveret i syntese af cykliske hydroxamater og substituerede oxazinanoner og oxidativ nedbrydning for at give oxalatkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Calcium L-threonat er
reaktant involveret i syntese af cykliske hydroxamater og substituerede oxazinanoner og oxidativ nedbrydning for at give oxalatkomplekser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Svagt opløseligt i methanol.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70753-61-6
Molekylær formel C8H14CaO10
Molekylvægt (g/mol) 310.27
MDL nummer MFCD00077882,MFCD00150824
InChI nøgle ZJXGOFZGZFVRHK-UHFFFAOYNA-L
Synonym calcium l-threonate, l-threonic acid calcium salt, calcium 2r,3s-2,3,4-trihydroxybutanoate, calcium threonate, unii-hbb4ypo93u, hbb4ypo93u, calcium bis l-threonate, threonine, calcium salt, bis l-threonic acid calcium salt, butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt 2:1 , 2r,3s
PubChem CID 13388558
IUPAC navn calcium;(2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoat
SMIL [Ca++].OCC(O)C(O)C([O-])=O.OCC(O)C(O)C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium L-threonate
Smeltepunkt >300°C
Farve Brun
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. Sparingly soluble in methanol.
Formel vægt 310.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver