Få mere at vide
Calcium L-lactat pentahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666461 1 kg Plastflaske 1kg
1 options
Artikelnummer. 10666461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250200010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 865717-20-0 | C6H10CaO6·5H2O | 308.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium L-lactate pentahydrate
Smeltepunkt 240.0°C
Navn note 98%
CAS 865717-20-0, 28305-25-1
Farve Hvid
pH 6.0 to 8.0 (5% aq. soln.)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry)
Molekylær formel C6H10CaO6·5H2O
MDL nummer MFCD00287281
Beilstein 03, IV, 636
Merck Index 14, 1678
Synonym Lactic acid, calcium salt pentahydrate, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, calcium salt pentahydrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: 90g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
InChI nøgle YNIXORYWSZWLSA-VFGZHDCSSA-N
SMIL CC(C(=O)O)O.CC(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.[Ca]
IUPAC navn calcium;(2S)-2-hydroxypropansyre;pentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 308.29
PubChem CID 131886284
Formel vægt 308.29
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 22.0% to 27.0%
Emballage Plastflaske