Få mere at vide
Calcium Ionophore A23187 (Free Acid), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10284963
Skift visning
Poly Micro Tube; 1mg
Artikelnummer.
10284963 Poly Micro Tube; 1mg
1 options
Artikelnummer. 10284963 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP5951
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Isolated from Streptomyces chartreusensis
This widely used ionophore increases the permeability of biological membranes for bivalent cations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Ionophore A23187
CAS 52665-69-7
Smeltepunkt 182°C
Farve White
Emballage Poly Micro Tube
Molekylær formel C29H37N3O6
MDL nummer MFCD00151202,MFCD00151202
Mængde 1 mg
Merck Index 15, 1642
Specifik rotation -50 to -56° (+ or -)
Synonym calcimycin, antibiotic a23187, ionophore a23187, calcium ionophore a23187, 4-benzoxazolecarboxylic acid, 5-methylamino-2-3,9,11-trimethyl-8-1-methyl-2-oxo-2-1h-pyrrol-2-yl ethyl-1,7-dioxaspiro 5.5 undec-2-yl methyl-, 6s-6alpha 2s*,3s* ,8beta r* ,9beta,11alpha, spectrum_001976, upcmld-dp093, upcmld-dp093:001, upcmld-dp093:002, upcmld-dp093:003
InChI nøgle HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
SMIL CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
IUPAC navn 5-(methylamino)-2-{[(2S,3S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]methyl}-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 523.63
PubChem CID 97043288
Formel vægt 523.6
Procent renhed 98% min.
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium ionophore A23187
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.