Få mere at vide
Calciumiodid, ultratørt, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Anvendes i kemisk forskning og som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1100 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium iodide |
| Smeltepunkt | 784 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Vis mere |