Få mere at vide
Calciumiodid, ultra tør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359788
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359788 25 g 25g
11369788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044254.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
Anvendes i kemisk forskning og som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-68-8
Molekylær formel CaI2
Molekylvægt (g/mol) 293.887
MDL nummer MFCD00010910
InChI nøgle UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC navn calcium; diiodid
SMIL [Ca+2].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1100°C
Kemisk navn eller materiale Calcium iodide
Smeltepunkt 784°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid til gul
Fysisk form Perler
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1677
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethyl alcohol,methyl alcohol and acetone. Insoluble in ethyl ether.
Formel vægt 293.89
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 3.956 g/mL