Få mere at vide
Calciumiodid, ultratør, 99,995% (metalbaseret)
Artikelnummer. 15447395
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447395 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15447395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047121.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293,887 g/mol
Det bruges i fotografi. Det bruges også i kattefoder som en kilde til jod.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-68-8
Molekylær formel CaI2
Molekylvægt (g/mol) 293.887
MDL nummer MFCD00010910
InChI nøgle UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC navn calcium;diiodide
SMIL [Ca+2].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1100 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium iodide
Smeltepunkt 784 °C
Navn note Ultratør
Farve Hvid til gul
Fysisk form Perler
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.956 g/mL
Merck Index 14,1677
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (64,6 g/100 ml (0 °C)). Opløseligt i acetone og alkohol.
Formel vægt 293.89
Procent renhed 99.995%