Få mere at vide
Calciumiodid, ultra tør, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407335
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11315907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043674.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lysfølsom og hygroskopisk
Calciumiodid bruges til fotografering. Det bruges også i kattefoder som en kilde til jod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-68-8
Molekylær formel CaI2
Molekylvægt (g/mol) 293.887
MDL nummer MFCD00010910
InChI nøgle UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC navn calcium; diiodid
SMIL [Ca+2].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1100°C
Kemisk navn eller materiale Calcium iodide
Smeltepunkt 784°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Formel vægt 293.89
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Udseende Off-white to pale yellow powder or beads
Tæthed 3.95 g/cm3 at 20°C