Learn More
Calcium iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Product Code. 11335907
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11335907 100 g 100g
11315907 25 g 25g
11325907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11335907 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043674.22
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Light Sensitive and Hygroscopic | CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
Calcium iodide is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-68-8
Molecular Formula CaI2
Molecular Weight (g/mol) 293.887
MDL Number MFCD00010910
InChI Key UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC Name calcium;diiodide
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Boiling Point 1100°C
Melting Point 784°C
Color White to Yellow
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Appearance Off-white to pale yellow powder or beads
Assay Percent Range 99.99% (Metal basis)
Density 3.956
Solubility Information Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight 293.89
Chemical Name or Material Calcium iodide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.