Få mere at vide
Calciumiodid, ultratør, 99,99% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11335907
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335907 100 g 100g
11315907 25 g 25g
11325907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043674.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Lysfølsom og hygroskopisk | CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293,887 g/mol
Calciumiodid bruges til fotografering. Det bruges også i kattefoder som en kilde til jod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-68-8
Molekylær formel CaI2
Molekylvægt (g/mol) 293.887
MDL nummer MFCD00010910
InChI nøgle UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC navn calcium; diiodid
SMIL [Ca+2].[I-].[I-]
Specifications
Kogepunkt 1100 °C
Kemisk navn eller materiale Calcium iodide
Smeltepunkt 784 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Udseende Off-white til lysegult pulver eller perler
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Tæthed 3.956
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol, ethanol og acetone. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 293.89